Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomicina D, 93 %
Catalog Number p-50801
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
50-76-0
C62H86N12O16
1255.438
MFCD00005033
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Dactinomycin
131954673
2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
50-76-0
C62H86N12O16
1255.438
MFCD00005033
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Dactinomycin
131954673
2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Actinomycin D
Tipo Actinomycin D
Nombre de nota 93%
Forma física Polvo cristalino
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 93%
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.44
Porcentaje de pureza 93%
Color Rojo
Cantidad 1 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.