Learn More
Actinomicina D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452969
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La actinomicina D se utiliza como antibiótico antineoplásico. También se utiliza para inhibir la ARN polimerasa y es un potente inductor de la apoptosis. También se utiliza como potente antibiótico que se une a los sitios GpC del ADN. Inhibe la ARN polimerasa con ADN cebador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Actinomycin D
Tipo Actinomycin D
Forma física Polvo
CAS 50-76-0
Punto de fusión 251°C to 253°C
Fórmula molecular C62H86N12O16
Número MDL MFCD00005033
Número UN UN3462
Beilstein 605235
Índice Merck 14,2800
Sinónimo Dactinomycin; Actinomycin C1
Información de solubilidad It is soluble ino 50 mM in DMSO.
Clave InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Nombre IUPAC 2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
Peso molecular (g/mol) 1255.438
PubChem CID 131954673
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.4
Color De naranja a rojo