Learn More
ACSM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ACSM3
Concentración 0.17 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826373
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10168-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16816373
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10168-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Has medium-chain fatty acid:CoA ligase activity with broad substrate specificity (in vitro). Acts on acids from C(4) to C(11) and on the corresponding 3-hydroxy- and 2,3- or 3,4-unsaturated acids (in vitro).
Especificaciones
Especificaciones
ACSM3
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q3UNX5, Q53FZ2, Q6SKG1
20216, 24763, 6296
ACSM3 Fusion Protein Ag0224
Primary
-20°C
ACSM3
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACSM3, Butyrate CoA ligase 3, Protein SA homolog, SA, SAH
ACSM3
IgG
Antigen Affinity Chromatography