missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ACSL6 Recombinant Protein

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH47453
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 23305
Peso molecular 94.16
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16187142
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023305-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16197142
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023305-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH47453
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
94.16
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
ACS2/FACL6/FLJ16173/KIAA0837/LACS2/LACS5
ACSL6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23305
ACSL6 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACSL6
Human
Recombinant
Solution
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications