Learn More
Acrylamide, for Electrophoresis, Unstabilised, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical A/0977/60
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2074 Chem class : 6.1 Pack group : III
Especificaciones
Sólido | |
125°C | |
Blanco | |
1 kg | |
8032 | |
Jarra de plástico para polvo |
79-06-1 | |
82°C | |
6.5 to 8.0 | |
C3H5NO | |
71.08g/mol |
Seguridad y manipulación
- Acrylamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.