Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, 98,5 %, extrapura
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La acrilamida es un compuesto de amida orgánica que se utiliza principalmente como monómero en la síntesis de la poliacrilamida
- La acrilamida se forma en alimentos que contienen carbohidratos en su composición, principalmente cuando estos alimentos están fritos, a la plancha o al horno
Aplicaciones
- En experimentos de laboratorio, la acrilamida participa en reacciones químicas como intermediario en la preparación de compuestos de acrilamida de N-metil y N-butoxiacrilamida
- Para uso molecular, este compuesto puede utilizarse como portador e interviene en la precipitación de pequeñas cantidades de ADN
- En experimentos moleculares se utiliza en electroforesis en gel, incluida la inmunotransferencia y SDS-PAGE, para separar proteínas y macromoléculas en función de su tamaño y carga
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acrylamide |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Punto de ebullición | 125.0°C (25.0 mmHg) |
Punto de fusión | 82.0°C to 86.0°C |
Densidad | 1.1220g/mL |
Color | Blanco |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
Temperatura de inflamación | 138°C |
Fórmula lineal | H2C=CHCONH2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acrylamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.