Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice para cromatografía de columnas, de 0.035 a 0.070 mm, 60Å
344.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
313.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
313.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
Envase | Tambor de plástico |
Cantidad | 5 kg |
Tipo | Silica Gel |
Material | Gel de sílice |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de columnas |