Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Protein Purification
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
308.00€ - 429.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Material de la carcasa | Carcasa de polipropileno |
Cantidad | 10/paquete |
Volumen (métrico) | 350 μl |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17144601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8029 |
0,45 μm | Supor (PES) |
308.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8039 |
1,2 μm | Supor (PES) |
320.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8022 |
0,8 μm | Mustang Q |
429.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
No estéril | |
Carcasa de polipropileno | |
10/paquete | |
350 μl |