Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PTFE Membrane
The retention efficiency of the Acrodisc PSF filter can directly increase the life of your HPLC column.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4302
Detalles adicionales : Peso : 3.64190kg
Descripción
- Unos filtros más retentivos eliminan las partículas no disueltas más pequeñas que pueden quedar en el cabezal de la columna HPLC y afectar a los resultados analíticos a medida que se disuelven durante un análisis
Especificaciones
Fibra de vidrio, PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
100 °C |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
1000/paquete | |
25 mm |