Learn More
Hidrato de ácido acridina-9-carboxílico, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 400220050
Detalles adicionales : CAS : 332927-03-4 Peso : 0.00500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035720
  • 158.00€ / 5 g
Envío estimado: 20-10-2021
332927-03-4
222.22
IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-M
16211687
[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
C14H8NO2
MFCD00149578
9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
ácido acridina-9-carboxílico; hidrato
Especificaciones
Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Frasco de vidrio
Verde amarillento a amarillo
5g
96.0
97%
MFCD00149578
9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-M
ácido acridina-9-carboxílico; hidrato
16211687
Polvo cristalino
Authentic
15% max. (K.F.)
220.0°C
332927-03-4
100.0
C14H8NO2
22,V,3,413
Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile
[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
222.22
241.25
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados