Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina ácida
Catalog Number p-3756507
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3244-88-0
C20H17N3Na2O9S3
587.544
MFCD00013286
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
131852436
ácido 3-[bis(4-amino-3-sulfofenil)metilideno]-6-imino-5-metilciclohexa-1,4-dieno-1-sulfónico; sodio
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
3244-88-0
C20H17N3Na2O9S3
587.544
MFCD00013286
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
131852436
ácido 3-[bis(4-amino-3-sulfofenil)metilideno]-6-imino-5-metilciclohexa-1,4-dieno-1-sulfónico; sodio
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acid Fuchsin
Nombre de nota Pure
Contenido de tinte 55% min.
Índice Merck 15, 99
Información de solubilidad Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.52
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acid Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.