Learn More
Ácido acetilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10640754
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
ácido 2-acetiloxibenzoico
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
ácido 2-acetiloxibenzoico
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
El ácido acetilsalicílico, aspirina, número de CAS 50-78-2, es un antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza ampliamente como analgésico y antipirético.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido acetilsalicílico es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) común
• Funciona inhibiendo las ciclooxigenasas, reduciendo la producción de prostaglandinas y la liberación de pirógenos
Aplicaciones
• El ácido acetilsalicílico es útil para la investigación sobre fiebre, dolor postoperatorio, coágulos de sangre e inflamación
• El ácido acetilsalicílico también se puede utilizar en el estudio de prevención del cáncer
• Para uso exclusivo en investigación
Referencias bibliográficas
Levine, G.N.; Bates, E.R.; Bittl, J.A.; Brindis, R.G.; Fihn, S.D.; Fleisher, L.A.; Granger, C.B.; Lange, R.A.; Mack, M.J.; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, L.K.; O'Gara, P.T.; Sabatine, M.S.; Smith, P.K.; Smith, S.C.Jr. 2016, ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.J Am Coll Cardiol.2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, M.K.; Goudar, S.S.; Kodkany, B.S.; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose, C.L.; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, W.A.; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, N.F.; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, R.L.; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, P.L.; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, E.A.; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, T.L.; McClure, E.M.; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, R.J.ASPIRIN Study Group.Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet.2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Densidad 1.3500g/mL
Temperatura de inflamación 250°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 67
Índice Merck 15, 841
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g in 5mL alcohol,17mL chloroform,,and 10-15 mL ether,slightly soluble in anhydrous ether,decomposes in boiling water,alkali
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.