Learn More
Acetilacetaldehído dimetil acetal, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-49810
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
5436-21-5
C6H12O3
132.16
MFCD00008789
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
228548
4,4-dimethoxybutan-2-one
COC(CC(C)=O)OC
5436-21-5
C6H12O3
132.16
MFCD00008789
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
228548
4,4-dimethoxybutan-2-one
COC(CC(C)=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -82°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4140 to 1.416
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 1.503 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.