missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetyl chloride, 99%, ACS reagent, Acros Organics

Marca:  Acros Organics 447170010

Detalles adicionales : CAS : 75-36-5 Peso : 1.10000kg Transport : UN number : 1717 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 1L
Envase Glass bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12605067

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

75-36-5
78.5
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CHEBI:37580
CC(=O)Cl
C2H3ClO
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
6367
acetyl chloride

Especificaciones

Acetyl chloride
4°C
Glass bottle
1.3876 to 1.3896
51.0°C
1L
98.5% min. (GC)
CH3COCl
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
acetyl chloride
6367
78.5
ACS Reagent
1.1000g/mL
0.0025% max
0.002% max
1.1
-112.0°C
75-36-5
C2H3ClO
15,8
Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
CC(=O)Cl
78.5
CHEBI:37580
99%
Videos
SDS Documentos