Learn More
Thermo Scientific™ Acetyl Angiotensinogen (1-14), Porcine
For cellular and molecular biology applications
48.52€ - 132.00€
Especificaciones
Especie Porcine
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1801.08
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15467289
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66071.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15457289
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66071.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Porcine
-30°C to -10°C
1801.08
RUO - research use only
HPLC
Solid
Acetyl Angiotensinogen (1-14), porcine
Ac-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only