Learn More
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Catalog Number 10630131
202.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21944" para aplicar la oferta.
202.73 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitril, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 °C, 1878, 41,053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36cp at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.