Learn More
Acetonitrilo, grado HPLC (ultravioleta lejano), >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310128
63.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
Suitable For Far UV Analysis
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48°C to°C to 45°C
Color Incolora
Densidad 0.786
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 73mm Hg at 20°C
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado HPLC