Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, contiene 1 % v/v TMS, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-48561
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2206-26-0, 75-76-3
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
2,2,2-trideuterioacetonitrilo
[2H]C([2H])([2H])C#N
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2206-26-0, 75-76-3
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
2,2,2-trideuterioacetonitrilo
[2H]C([2H])([2H])C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom % D
Deuterio (D) 98,5% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Fórmula lineal CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado NMR