Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™ (gradient grade +), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio
Descripción
- La misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
- Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil UV bajo por HPLC
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Nombre de nota | Suitable for PAH analysis |
Absorbancia | λ215nm : ≤0.01 , λ200nm : ≤4% , λ230nm : ≤0.005 |
Color | Incolora |
Fórmula lineal | CH3CN |
Número UN | 1648 |
Beilstein | 741857 |
Sinónimo | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
Información de solubilidad | Completely souble in water |
Peso molecular (g/mol) | 41.053 |