Learn More
Acetonitrilo, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408220
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
It is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48°C to°C to 45°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado ACS