Learn More
Acetonitrilo, 99,9 %, para HPLC, UV lejano, conforme a la Farmacopea Europea, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041831
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio
Frasco de vidrio
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46.0°C
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.035 max. at 210nm, 0.05 max. at 205nm, 0.1 max. at 200nm
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >500°C
Densidad 0.7810g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Gravedad específica 0.781
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Agua 0.02% max.
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Índice Merck 15, 69
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.