Learn More
Oxima de acetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081007
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
127-06-0
C3H7NO
73.10
MFCD00002118
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
67180
CHEBI:15349
N-propan-2-ilidenehidroxilamina
CC(C)=NO
127-06-0
C3H7NO
73.10
MFCD00002118
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
67180
CHEBI:15349
N-propan-2-ilidenehidroxilamina
CC(C)=NO
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio utilizado en la síntesis orgánica y en agricultura. También es una materia prima importante.
Solubilidad
Soluble en agua (330 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetone oxime
Punto de fusión 60°C to 63°C
Densidad 0.901
Punto de ebullición 133°C to 135°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1325
Beilstein 1560146
Índice Merck 14,75
Información de solubilidad Soluble in water (330g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.1
Porcentaje de pureza 98%