Learn More
Acetona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
391.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
391.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
391.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -95.0°C |
Nombre de nota | For analysis |
% mín. CAS | 99.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | >4°C |
Densidad | 0.7900g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.