Learn More
Acetohydrazide-D3, TRC
Product Code. 30321220
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
30321220 100 mg 100mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA163772100MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Acetohydrazide-D3
CAS 1028333-41-6
Molecular Formula C2H3D3N2O
Quantity 100 mg
Synonym Acetic-2,2,2-D3 Acid Hydrazide
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
SMILES O=C(C([2H])([2H])[2H])NN
IUPAC Name 2,2,2-trideuterioacetohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 77.1