Learn More
Anhídrido acético, 99+ %, ACROS Organics ™
Marca:  Acros Organics 222130100
Detalles adicionales : CAS : 108-24-7 Peso : 10.92000kg Transport : UN number : 1715 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Garrafa de plástico
Cantidad 10L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023023
  • 355.00€ / 10 litros
En stock, listo para ser enviado: 2
Descripción
Descripción
Reactivo de acilación para análisis
Especificaciones
108-24-7
102.089
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
7918
acetato de acetilo
C4H6O3
MFCD00008705
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CHEBI:36610
CC(=O)OC(=O)C
Especificaciones
Acetic anhydride
Garrafa de plástico
Amarillo
108-24-7
100.0
C4H6O3
MFCD00008705
01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CC(=O)OC(=O)C
102.089
CHEBI:36610
Líquido
Análisis
1.0870g/mL
0.003 % max.
10L
98.0
99+%
(CH3CO)2O
02, 166
15, 55
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetato de acetilo
7918
102.09
≥99.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Acetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos