Learn More
Acetic Acid, TraceSELECT™, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 45727-100ML
Detalles adicionales : CAS : 64-19-7 Peso : 0.10500kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 1a Pack group : II
Envase Poly Bottle
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615580
  • 40.69€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Liquid
2.07 (vs air)
40°C (104°F)
800°F
117 to 118°C
Colorless
1.049g/mL at 25°C
4% at 59°F, 16% at 92°F
16.2°C
n20/D 1.371
Especificaciones
Acetic acid
Liquid
≥99%
60.05g/mol
UN2789
1.049g/mL at 25°C
800°F
n20/D 1.371
16.2°C
117 to 118°C
40°C (104°F)
64-19-7
TraceSELECT™
CH3CO2H
MFCD00036152
506007
4% at 59°F, 16% at 92°F
Poly Bottle
2.07 (vs air)
Colorless
100mL