Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 424260010
Detalles adicionales : CAS : 6131-90-4 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423561
  • 41.50€ / 1 Kg
En stock 18
Añadir a la cesta
Especificación
127-09-3
82.034
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
517045
sodium;acetate
C2H3NaO2
MFCD00071557
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CHEBI:32954
CC(=O)[O-].[Na+]
Especificación
Acetic acid, sodium salt trihydrate
99.0
99+%
C2H3NaO2
10ppm max.
02, 96
15, 8709
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium;acetate
517045
136.08
99.0 to 101.0%
5ppm max.
0.005% max.
20ppm max.
5ppm max.
Passes Test
7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
1kg
6131-90-4
100.0
50ppm max.
CH3COONa·3H2O
MFCD00071557
01,1024; 05,591
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CC(=O)[O-].[Na+]
82.034
CHEBI:32954
Crystals
ACS Reagent
Authentic
5ppm max.
Plastic bottle
50ppm max.
20ppm max.
White
Videos
SDS Documentación