Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, para biología mol, anhidro, ADNasa, ARNasa y P, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10034563
122.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250g
1 kg
2,5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia (0,1 M en agua), (0,1 M en agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 260 nm, 0,01 máx. a 280 nm
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
pH De 7 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C)
Punto de fusión de 324,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol
Nombre IUPAC sodium acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación >250 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% máx. (120 °C)
Forma física Sólido cristalino