Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt |
Nombre de nota | p.a. |
pH | De 7,5 a 9,2 (sol. 5 % a 20 °C) |
Punto de fusión | de 324,0 °C |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | CH3CO2Na |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol |