Learn More
Acetic Acid Glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15558014
Click to view available options
Cantidad:
0.5L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio transparente
Frasco transparente
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
Conforms to the requirements of the United States Pharmacopeia (USP).
  • Cumple los requisitos necesarios para su uso en el procesamiento farmacéutico y la preparación de compuestos recetados
  • El producto está regulado por la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Fabricado según las normas de buenas prácticas de fabricación (cGMP)
Nombre del producto químico o material Glacial Acetic Acid
pH 2.5 (at 20°C)
Punto de fusión 16.6°C
Punto de ebullición 118°C
Color Incolora
Aspecto Clear
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7 to 100.5%
Fórmula lineal CH3COOH
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Grado USP
Densidad 1.05g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 39 to 40°C
Envase Frasco transparente
Forma física Liquid