Learn More
Acetic Acid, Glacial, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 9526-07
Detalles adicionales : CAS : 64-19-7 Peso : 17.80000kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 15L
Envase Poly Pail
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548634
  • 406.00€ / 15 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
64-19-7
60.052
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(=O)O
C2H4O2
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acetic acid
Especificación
Acetic Acid
64-19-7
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(=O)O
60.052
CHEBI:15366
Multi-Compendial/USP
1L = 1.05kg
39.00°C
Glacial
C2H4O2
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acetic acid
176
60.05
Poly Pail
15L
Videos