Learn More
Ácido acético glacial, extra puro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
C2H4O2, número de CAS-64-19-7, 2,5 l, 117 °C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, botella de plástico HDPE, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 °C
Especificaciones
pH | 2,5 |
Punto de fusión | de 16 °C |
Punto de ebullición | de 117 °C |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
Cantidad | 25L. |
Envase | Recipiente de plástico |
Forma física | Líquido |
Densidad del vapor | 2,1 |
Presión de vapor | 1,52 kPa a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.