Learn More
Ácido acético glacial, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Catalog Number 12686657
49.50 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
49.50 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500ml
1 l
2,5 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ácido acético
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ácido acético
CC(O)=O
C2H4O2, número de CAS-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, ácido de vinagre, ácido etanoico, ácido acético, glacial, ácido metanicarboxílico, glacial, ácido etílico, 2,5 l, 117 °C, CHEBI:15366, incoloro, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 °C, 36152, 60,052, <-0,1 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 2,5
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.