Learn More
Acetic Acid, Glacial, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Catalog Number p-7138053
354.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
Analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conducting critical trace metal analysis.
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
  • Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
  • La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
  • Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
  • Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
  • Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
  • Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
Nombre del producto químico o material Acetic acid, glacial
pH 2,4 (solución acuosa de 1,0 M)
Punto de fusión de 16,4 °C
Punto de ebullición de 117,9 °C
Color Incolora
Notas de grado de pureza For use in Trace Metal Analysis
Notas del porcentaje del ensayo p/p
Fórmula lineal CH3CO2H
Información de solubilidad Miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Densidad 1,05 g/ml a 20 °C
Porcentaje de pureza 99% (min.)
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Cantidad 500mL.
Límite de explosión De 4 a 19,9 vol %
Temperatura de inflamación de 39,4 °C
Punto de ignición de 426 °C
Olor Punzante, al estilo de los vinagres
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 2,093 kPa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.