Learn More
Ácido acético, glacial, ACS, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
2L.
4 x 500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic Acid, glacial |
Nombre de nota | Glacial |
Punto de fusión | de 16,6 °C |
Punto de ebullición | de 118,1 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7+% |
Número UN | UN2789 |
Índice Merck | 14,55 |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
Porcentaje de pureza | ≥99.7% |