Learn More
Ácido acético d4, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050315
36.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1186-52-3
C2H4O2
64.08
MFCD00051051
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
2723903
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1186-52-3
C2H4O2
64.08
MFCD00051051
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
2723903
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic acid-d4
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.12 g/mL
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Olor Punzante, provoca lagrimeo
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 5 g
Punto de fusión de 17 °C
Punto de ebullición de 118 °C
Número UN UN2789
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trideuterioacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.08
Porcentaje de pureza 99.5%