Learn More
Acetic acid concentrate, For 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid concentrate |
Fórmula lineal | CH3CO2H |
Número UN | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
Cantidad | 1 pieza |
Temperatura de inflamación | 40 °C (104 °F) |
Envase | Ampolla |