Learn More
Acetic acid concentrate, For 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15615200
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
64-19-7, 7732-18-5
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
64-19-7, 7732-18-5
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acetic acid
CC(O)=O
for 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic acid concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N)
Punto de ebullición 117°C to 118°C
% mín. CAS ≥15.0000%, ≥80.0000%
% máx. CAS ≤20.0000%, ≤85.0000%
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Cantidad 6 x 1 Ea.
Temperatura de inflamación 40°C
Envase Ampolla
Forma física Concentración