Learn More
Ácido acético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12664967
Click to view available options
Cantidad:
5L.
25L.
Envase:
Bidón de metal
Tambor de plástico
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Punto de fusión 16,0°C a 16,5°C
Punto de ebullición 117,0°C a 118,0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3COOH
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con alcohol, glicerol, éter y tetracloruro de carbono, prácticamente insoluble en disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 5L.
Temperatura de inflamación de 40 °C
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1,3700 a 1,3730
Gravedad específica 1,048
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.