Learn More
Ácido acético, 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15449414
Click to view available options
Cantidad:
5L.
25L.
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua: completamente soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 50%
Cantidad 5L.
Temperatura de inflamación >60 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, 50% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.