Learn More
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12942075
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio
[Na+].CC([O-])=O
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio
[Na+].CC([O-])=O
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Acetate
Concentración 1g/L
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mL
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Disolvente o matriz H2O
Forma física Liquid