Learn More
Acetal de dimetilo de acetaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494343
23.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
534-15-6
C4H10O2
90.122
MFCD00008493
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
10795
1,1-dimetoxietano
CC(OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
534-15-6
C4H10O2
90.122
MFCD00008493
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
10795
1,1-dimetoxietano
CC(OC)OC
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de dimetilo de acetaldehído puede usarse en la preparación de derivados glucósidos del esteganol. Puede utilizarse como disolvente polimérico para la encapsulación de la proteína modelo soluble en agua, albúmina de suero bovino en poli(D,L-ácido láctico) biodegradable.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 mg/ml a 25 °C), alcoholes, cloroformo, éter y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.367
Cantidad 25 g
Número UN UN2377
Beilstein 1697039
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3226
Información de solubilidad Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥98%