Learn More
Acetaldehído, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde |
Nombre de nota | Extra Pure |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -123.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7850g/mL |
Punto de ebullición | 21.0°C |
Temperatura de inflamación | −27°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |