Learn More
Simport™ Acetal Histology Cassettes
Marca:  Simport™ M480-5
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420823
  • 171.00€ / paquete de 1500
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1500Pack
Yellow
Acetal