Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C18
Código de producto. 12850743 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 12850743
Marca: Thermo Scientific™ 74104054630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas columnas con núcleo sólido especialmente para una retención óptima en una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 μm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Mismo sistema, mismo método, mejores resultados
  • Gracias al diseño de las partículas de 4 μm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Tamaño de partículas 4 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.