Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X
Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos.
555.98€ - 1066.73€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 80 Å |
Área de la superficie | 130 m²/g |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13445659
|
Thermo Scientific™
27926-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
926.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13415659
|
Thermo Scientific™
27926-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
788.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13495659
|
Thermo Scientific™
27926-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1066.73€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13425659
|
Thermo Scientific™
27926-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
788.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13489738
|
Thermo Scientific™
27926-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
926.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13475659
|
Thermo Scientific™
27926-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
1066.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13485659
|
Thermo Scientific™
27926-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
1066.73€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13415669
|
Thermo Scientific™
27926-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
555.98€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13405669
|
Thermo Scientific™
27926-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13455659
|
Thermo Scientific™
27926-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos con columnas Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase aromática unida a alquilos fenil-X ofrece una selectividad de forma de fase reversa única con alta selectividad aromática y es compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad única y mayor retención de compuestos aromáticos- La fase aromática unida a alquilos exclusiva proporciona una selectividad única en comparación con otros materiales de fase reversa como C18 o hexil.
- La fase unida especialmente diseñada no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
N/D | |
6% | |
Sí |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.