Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C8
Utilice estas columnas, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 17226-153030
870.57 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12566289
  • 970.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mejore la velocidad y resolución de separación al mismo tiempo que mantiene contrapresiones bajas utilizando columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm garantizan una gran eficacia y proporcionan compatibilidad para plataformas de HPLC y UHPLC. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Menor retención hidrófoba
  • Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
150 mm
2,6 μm
80 Å
70°C
C8
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase reversa
Fase reversa
3 mm
14500 psi (1000 bar)
De 2 a 9
130 m²/g
L7
Accucore
5%
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.