Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4
Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.
Marca:  Thermo Scientific™ 16526-507569
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12665715
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Ofrezca una retención hidrófoba inferior, ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
  • Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
  • Excepcionales columnas reforzadas
  • Retención hidrófoba significativamente inferior en comparación con la C18
  • Ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis, NanoViper
HPLC
11600 psi (800 bar)
De 2 a 9
80 m²/g
L26
nanoLC
2 %
0,075 mm
500 mm
2,6 μm
150 Å
60 °C
C4
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase inversa
Fase inversa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.