Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4
Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.
Marca:  Thermo Scientific™ 16526-153030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675705
  • 825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
13-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 150Å pore size solid core particles for fast biomoleucule separations
  • Superb resolution at low backpressures
  • Exceptionally rugged columns
  • Significantly lower hydrophobic retention than C18
  • Ideal for optimal retention of proteins and larger peptides
Ordering Information:
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
Reversed Phase
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Reversed Phase
3 mm
150 mm
2.6 µm
150 Å
60°C
C4
Yes
2%
Analytical Column
HPLC
14500 psi (1000 bar)
2 to 9
80 m²/g
L26
Accucore
Videos
Documentos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.