Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC Accucore™ 150 C18
Ofrezca características de fase diseñadas para la separación de péptidos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18.
Marca:  Thermo Scientific™ 16126-032130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12635685
  • 500.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 150Å pore size solid core particles for fast biomoleucule separations
  • Superb resolution at low backpressures
  • Exceptionally rugged columns
  • Designed for the separation of peptides Outstanding resolution
Ordering Information:
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
7%, 7%, 7%, 7%, 7%
Reversed Phase
Yes
30 mm
Silica, Spherical Solid Core Ultrapure
1 to 11, 1 to 11, 1 to 11, 1 to 11, 1 to 11
150 Å
60°C, 60°C, 60°C, 60°C, 60°C
C18, C18, C18, C18, C18
Analytical Column, Analytical Column, Analytical Column, Analytical Column, Analytical Column
2.1 mm
HPLC, HPLC, HPLC, HPLC, HPLC
14500 psi (1000 bar), 14500 psi (1000 bar), 14500 psi (1000 bar), 14500 psi (1000 bar), 14500 psi (1000 bar)
2.6 µm
Reversed Phase, Reversed Phase, Reversed Phase, Reversed Phase
80 m²/g, 80 m²/g, 80 m²/g, 80 m²/g, 80 m²/g
L1, L1, L1, L1, L1
Videos
Documentos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.